Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485483 100 g 100g
11465483 5 g 5g
11475483 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13437.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène est utilisé pour les réactions de déhydrohalogénation et les transpositions catalysées par les bases dans la synthèse organique. C’est une base amidine utilisée dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé comme agent de durcissement de la résine et catalyseur en polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3001-72-7
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
Numéro MDL MFCD00005554
Clé InChI SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
CID PubChem 76349
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Densité 1.042
Point d’ébullition 95°C to 98°C (7 mmHg)
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 100 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 2417
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.