Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163160 25 g Flacon en verre 25g
10265630 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10163160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159610250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3001-72-7
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
Numéro MDL MFCD00005554
Clé InChI SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
CID PubChem 76349
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg)
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210
Quantité 25 g
Fieser 01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91
Merck Index 15, 2995
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide