Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| CAS | 3001-72-7 |
| Formule moléculaire | C7H12N2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2 |
| SMILES | C1CN=C2CCCN2C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.18 |
| Poids de la formule | 124.1 |