Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, TRC
Code produit 30362624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4171405G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Formule moléculaire C7H12N2
Quantité 5 g
Synonyme 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
Formule InChI InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SMILES C1CN=C2CCCN2C1
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Poids de la formule 124.1