Learn More
1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419367 10 g 10g
11409367 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21405.09
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-83-5
Formule moléculaire C5H4Br2F6
Poids moléculaire (g/mol) 337.89
Numéro MDL MFCD00236657
Clé InChI XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
CID PubChem 2736777
Nom IUPAC 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
SMILES FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Densité 2.003
Formule linéaire BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Indice de réfraction 1.4632
Quantité 10 g
Poids de la formule 337.89
Pourcentage de pureté 97%