Learn More
1,5-dibromo-3-méthylpentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418887 5 g 5g
11428887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20521.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4457-72-1 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-dibromo-3-méthylpentane est utilisé comme réactif chimique, intermédiaire pharmaceutique, recherche pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4457-72-1
Formule moléculaire C6H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 243.97
Numéro MDL MFCD00039200
Clé InChI YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g
CID PubChem 138258
Nom IUPAC 1,5-dibromo-3-méthylpentane
SMILES CC(CCBr)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Densité 1.58
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Formule linéaire BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 243.98
Pourcentage de pureté ≥98%