Learn More
1,5-dibromo-3-méthylpentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,5-dibromo-3-méthylpentane est utilisé comme réactif chimique, intermédiaire pharmaceutique, recherche pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Dibromo-3-methylpentane |
| Densité | 1.58 |
| Point d’ébullition | 233°C |
| Point d’éclair | 101°C (214°F) |
| Formule linéaire | BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br |
| Indice de réfraction | 1.508 |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 243.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Safety and Handling
- 1,5-Dibromo-3-methylpentane
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromo-3-methylpentane