Learn More
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396936 25 g 25g
11386936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06652.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3698-83-7
Formule moléculaire C6H2Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.992
Numéro MDL MFCD00024186
Clé InChI ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
CID PubChem 77286
Nom IUPAC 1,5-dichloro-2,4-dinitrobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Point de fusion 98°C to 103°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1685438
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 237
Pourcentage de pureté 97%