Learn More
1,5-dichloroanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434107 250 g 250g
11424107 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19534.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,5-Dichloroanthraquinone undergoes a solid-state transformation at 470 K. The two modifications are very similar, except that a is greater than b above the transition temperature and the inverse is at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,5-Dichloroanthraquinone subit une transformation à l’état solide à 470 K. Les deux modifications sont très similaires, sauf que a est supérieur à b au-dessus de la température de transition et que l’inverse est à la température ambiante.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-46-2
Formule moléculaire C14H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.1
Numéro MDL MFCD00001190
Clé InChI MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,5-dichloro, 1,5-dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-dichloranthrachinon, unii-s335v6mf9e, anthraquinone, 1,5-dichloro, 1,5-dichloranthrachinon czech, 1, 5-dichloroanthraquinone, 1,5-dichloroanthra-9,10-quinone, 1,5 dichloro aq
CID PubChem 6711
Nom IUPAC 1,5-dichloroanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dichloroanthraquinone
Point de fusion 245°C to 249°C
Quantité 250 g
Beilstein 402592
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 277.11
Pourcentage de pureté 96%