Learn More
1,5-Dichloroanthraquinone, TRC
Code produit 30378808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378808 1 g -
30381751 10 g -
30376643 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4319951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-46-2
Formule moléculaire C14H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.1
Synonyme 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dichloroanthraquinone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H