Learn More
1,5-dichloropentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,5-Dichloropentane is used in the preparation of symmetrical sulfide, tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with sodium sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,5-dichloropentane est utilisé dans la préparation du sulfure symétrique, le tétrydrothiopyran (thiane) par réaction avec le sulfure de sodium.
Solubilité
Miscible avec de lʼéthanol, de lʼéther et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Dichloropentane |
| Point de fusion | -72°C |
| Densité | 1.103 |
| Point d’ébullition | 182°C |
| Point d’éclair | 26°C (78°F) |
| Formule linéaire | Cl(CH2)5Cl |
| Indice de réfraction | 1.457 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1152 |
| Beilstein | 1732340 |
| Afficher plus |