Learn More
1,5-Dichloropentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Dichloropentane |
| CAS | 628-76-2 |
| Formule moléculaire | C5 H10 Cl2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | NSC 6210, Pentamethylene Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| SMILES | ClCCCCCCl |
| Nom IUPAC | 1,5-dichloropentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.039 |
| Poids de la formule | 140.016 |