Learn More
1,5-dihydroxyanthraquinone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11324324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324324 500 g 500g
11304324 10 g 10g
11314324 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00848.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-12-4
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Numéro MDL MFCD00001210
Clé InChI JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150
CID PubChem 8328
ChEBI CHEBI:37501
Nom IUPAC 1,5-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dihydroxyanthraquinone
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 1881718
Merck Index 14,689
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique