Learn More
1,5-dihydroxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15239616 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15239616 500 g 500g
15229616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15239616 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115005000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-56-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Clé InChI BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
CID PubChem 6749
Nom IUPAC Naphtalén-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 259.0°C to 261.0°C
Point d’éclair 252°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H6(OH)2
Quantité 500 g
Beilstein 06,98
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.