Learn More
1,5-dihydroxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351637 250 g 250g
11361637 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04599.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
1,5-Dihydroxynaphthalene is an intermediate of synthetic mordant azo dyes. It is an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff fields and photograph industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-dihydroxynaphtalène est un intermédiaire de colorants azoïques mordants synthétiques. Il s’agit d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les champs de colorants et l’industrie de la photographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-56-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00003980
Clé InChI BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
CID PubChem 6749
Nom IUPAC Naphtalén-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Point d’éclair 252°C (486°F)
Quantité 250 g
Beilstein 2044951
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%