Learn More
1,5-Dihydroxynaphtalène, TRC
Code produit 30011234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45349050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dihydroxynaphthalene
CAS 83-56-7
Formule moléculaire C10 H8 O2
Quantité 50 g
Synonyme 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
SMILES Oc1cccc2c(O)cccc12
Nom IUPAC Naphtalén-1,5-diol
Poids moléculaire (g/mol) 160.169
Poids de la formule 160.0524