Learn More
1,5-diiodopentane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463537 100 g 100g
11453537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17298.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 628-77-3 | C5H10I2 | 323.944 g/mol
1,5-Diiodopentane is used as a crosslinking reagent. It is used in the preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes. It is also used as alkylation to form unsubstituted cyclohexane. It is involved in the preparation of poly(1-vinyl imidazole-co-elthylene glycol methyl ether acrylate electrolytes and used for quasi-solid state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-diiodopentane est utilisé comme réactif de réticulation. Il est utilisé dans la préparation de complexes de tungstène (iodoalkylaminocarbène). Il est également utilisé comme alkylation pour former du cyclohexane non substitué. Il est impliqué dans la préparation dʼélectrolytes dʼacrylate dʼéther méthylique de poly(1-vinyl imidazole-co-elthylène glycol et utilisé pour les cellules solaires semi-solides sensibilisées par colorant.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-77-3
Formule moléculaire C5H10I2
Poids moléculaire (g/mol) 323.944
Numéro MDL MFCD00001101
Clé InChI IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
CID PubChem 12354
Nom IUPAC 1,5-diiodopentane
SMILES C(CCI)CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diiodopentane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 2.176
Point d’ébullition 128°C to 130°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6012
Quantité 100 g
Beilstein 1697281
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 323.94
Pourcentage de pureté 97%