Learn More
(1,5-diméthyl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10190912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10190912 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10652243 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10190912 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12609CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 153912-60-8
Formule moléculaire C6H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.159
Numéro MDL MFCD03659702
Clé InChI XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
CID PubChem 2776366
Nom IUPAC (1,5-diméthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CC1=CC(=NN1C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%