Learn More
Chlorure de 1,5-diméthyl-1H-pyrazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride |
| CAS | 49783-84-8 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C6H7ClN2O |
| Numéro MDL | MFCD03407950 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci |
| Afficher plus |