Learn More
Acide 1,5-diméthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10442064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10442064 10 g 10g
10364322 1 g 1g
10178264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10442064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12601EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5744-59-2
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00085040
Clé InChI PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
CID PubChem 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Nom IUPAC Acide 1,5-diméthylpyrazole-3-carboxylique
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 95%