Learn More
Acide 1,5-diméthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15461699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461699 25 g 25g
15441699 1 g 1g
15451699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64475.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5744-59-2
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00085040
Clé InChI PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
CID PubChem 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 170°C to 174°C
Quantité 25 g
Beilstein 115917
Nom IUPAC Acide 1,5-diméthylpyrazole-3-carboxylique
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.