Learn More
(1,5-diméthyl-1H-pyrrol-2-yl)méthylamine, 95+%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 124.19 |
| Pourcentage de pureté | 90% |