Learn More
1,5-Dimethyl Citrate, TRC
Code produit 30384848
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30384848 10 g -
30382911 25 g -
30382345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47086010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53798-96-2
Formule moléculaire C8H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 220.18
Synonyme 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, sym-Dimethyl Citrate, 2-Hydroxy-4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-oxobutanoic Acid, α,α'-Dimethyl Citrate
SMILES COC(=O)CC(CC(=O)OC)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dimethyl Citrate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H12O7/c1-14-5(9)3-8(13,7(11)12)4-6(10)15-2/h13H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1
Poids de la formule 220.0583