Learn More
Chlorhydrate de 1,5-diméthylhexylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octodrine hydrochloride |
| CAS | 5984-59-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C8 H19 N . Cl H |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (9CI), Hexylamine, 1,5-dimethyl-, hydrochloride (8CI), 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride, 2-Isooctylamine hydrochloride, NSC 27116, 6-Methylheptan-2-amine hydrochloride, Octodrine hydrochloride, 6-Methyl-2-heptanamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N.ClH/c1-7(2)5-4-6-8(3)9;/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CCCC(C)N |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 6-metilheptan-2-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.7 |
| Afficher plus |