Learn More
1,5-Diméthylnaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494210 500 mg -
11484210 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16819.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571-61-9
Formule moléculaire C12H12
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD00004038
Clé InChI SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 11306
ChEBI CHEBI:48608
Nom IUPAC 1,5-diméthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dimethylnaphthalene
Point de fusion 78°C to 82°C
Point d’ébullition 265°C to 266°C
Odeur Odorless
Quantité 500 mg
Beilstein 2039843
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 99%