Learn More
1,5-Dinitronaphtalène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459060 100 g 100g
11449060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13869.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 605-71-0 | C10H6N2O4 | 218.168 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-71-0
Formule moléculaire C10H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.168
Numéro MDL MFCD00003916
Clé InChI ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1,5-dinitro, naphthalene, dinitro, unii-ui2s14iw4t, ccris 6028, ui2s14iw4t, napththalene, 1,5-dinitro, 1,5 or 1,8-dinitronaphthalene, acmc-1bixi, 1,5-dinitro naphthalene, 1,5-dinitro-naphthalene
CID PubChem 11803
ChEBI CHEBI:50640
Nom IUPAC 1,5-Dinitronaphtalène
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dinitronaphthalene
Point de fusion 214°C to 218°C
Densité 1.586
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 527184
Poids de la formule 218.17
Pourcentage de pureté ≥97%