Learn More
1,5-Dinitronaphtalène, TRC
Code produit 30378616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD68021525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dinitronaphthalene
CAS 605-71-0
Formule moléculaire C10 H6 N2 O4
Quantité 25 g
Synonyme 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593
Formule InChI InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,5-digitonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 218.17
Poids de la formule 218.0328