Learn More
Acide 1,5-dioxo-7aβ-méthyl-3aα-hexahydroindane-4α-propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Dioxo-7aBeta-methyl-3aAlpha-hexahydroindane-4Alpha-propionic Acid |
| CAS | 1944-63-4 |
| Formule moléculaire | C13 H18 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | NSC 23115, 1,5-Dioxo-7aβ-methyl-3aα-hexahydroindane-4α-propionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O4/c1-13-7-6-10(14)8(2-5-12(16)17)9(13)3-4-11(13)15/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,16,17)/t8-,9-,13-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]1CCC2=O |
| Nom IUPAC | acide 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-méthyl-1,5-dioxo-2,3,3a,4,6,7-HCN-4-yl]acide propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.28 |
| Poids de la formule | 238.121 |