Learn More
1,5-diphényle-1,5-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 5-Diphenyl-1, 5-pentanedione |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 6263-83-8 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 64°C to 67°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |