Learn More
1,5-diphénylcarbazide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497976 100 g 100g
11487976 25 g 25g
11407986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14060.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimteric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-diphénylcarbazide est utilisé dans la détermination colorimétrique du chrome, de l’osmium ainsi que dans la détection du cadmium, du mercure, du magnésium, de l’émétine et des aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans l’acide acétique glacial, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.282
Numéro MDL MFCD00003013
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diphenylcarbazide
Point de fusion 170°C to 176°C
Quantité 100 g
Beilstein 752039
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3321
Informations sur la solubilité Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide