Learn More
1,5-Diphénylcarbazide, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377458 25 g 25g
11367458 5 g 5g
11387458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031390.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimetric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.282
Numéro MDL MFCD00003013
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,5-Diphenylcarbazide
Point de fusion 170°C to 176°C
Couleur Blanc à crème
Quantité 25 g
Beilstein 752039
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3321
Informations sur la solubilité Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone; Slightly soluble in water.
Poids de la formule 242.28
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,5-Diphénylcarbonohydrazide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement