Learn More
1,5-diphénylcarbazide, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10365940 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10365940 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365940 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4750/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 140-22-7
Point de fusion 173°C
Couleur Beige
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C13H14N4O
Numéro MDL 3013
Quantité 25 g
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
Poids moléculaire (g/mol) 242.282
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Poids de la formule 242.28g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.