Learn More
1,5-diphénylcarbohydrazide, poudre, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15538784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538784 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur K62003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Chemical Identifiers
CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.282
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,5-Diphenylcarbohydrazide
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Poids de la formule 242.28
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide