Learn More
1,5-hexadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470234
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470234 25 g 25g
11480234 100 g 100g
11490234 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13650.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,5-hexadiène est utilisé pour étudier la cycloisomérisation catalysée par le Pd(II) des1,5-hexadiènes fonctionnalisées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,17 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-42-7
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00008666
Clé InChI PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
CID PubChem 11598
Nom IUPAC Hexa-1,5-diène
SMILES C=CCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Hexadiene
Point de fusion -141°C
Densité 0.692
Point d’ébullition 58°C to 60°C
Point d’éclair −27°C (−16°F)
Odeur Turpentine-like
Indice de réfraction 1.404
Quantité 25 g
Numéro UN UN2458
Beilstein 1731106
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.17g/L).
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Hexadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.