Learn More
1-[5-(Hydroxyméthyl)-2-furyl]-2-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroisochinoline-4,8-diol, TRC
Code produit 30137875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137875 5 mg 5mg
30003299 25 mg 25mg
30011433 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8257455MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312706-18-5
Formule moléculaire C15H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 275.3
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methyl-4,8-isoquinolinediol;
SMILES OC1CN(C)C(C2=CC=C(CO)O2)C3=C1C=CC=C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3
Poids de la formule 275.1158