Learn More
1,5-Isoquinoléinediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Isoquinolinediol |
| CAS | 5154-02-9 |
| Formule moléculaire | C9H7NO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 5-Hydroxy-isoquinolinone, 1,5-Dihydroxyisoquinoline, NSC 65585 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| Nom IUPAC | 5-hydroxy-2H-isoquinoléin-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Poids de la formule | 161.0477 |