Learn More
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-méthylpiperazine Dihydrochlorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H |
| Poids de la formule | 363.0575 |