Learn More
1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone, TRC
Code produit 30468078
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468078 10 mg 10mg
30476373 100 mg 100mg
30467656 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33678310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22047-27-4
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme 1-(5-Methyl-2-pyrazinyl)ethanone, 1-(5-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-5-methylpyrazine, 2-Methyl-5-acetylpyrazine, 5-Acetyl-2-methylpyrazine
Nom IUPAC 1-(5-methylpyrazin-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)c1cnc(C)cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-3-9-7(4-8-5)6(2)10/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 136.0637