Learn More
1-(5-Méthylfurane-2-yl)propane-1-one, TRC
Code produit 30482802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482802 500 mg 500mg
30474540 50 mg 50mg
30475283 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM305803500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10599-69-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Synonyme 1-Propanone, 1-(5-methyl-2-furyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Methyl-2-furanyl)-1-propanone1-(5-Methyl-2-furyl)propan-1-one, 2-Methyl-5-propionylfuran, 5-Methyl-2-propanoylfuran, 5-Methyl-2-propionylfuran
Nom IUPAC 1-(5-méthylfurane-2-yl)propane-1-one
SMILES CCC(=O)c1oc(C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-3-7(9)8-5-4-6(2)10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 138.0681