Learn More
BRAND™ Tubes à microcentrifuger avec bouchons intégrés
Code produit 30058499 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Orange
Transparent
Vert
Type de bouchon:
Bouchon à pression intégré
Non inclus
Volume (métrique):
1,5 ml
1.5 mL
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Volume (métrique) Stérilité unitSize
30058499 Transparent Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
17493033 Jaune Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
17403043 Bleu Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
30058500 Vert Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
17413043 Orange Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
30058501 Ambré Bouchon à pression intégré 1.5 mL Non stérile 500 pièces
11678439 Transparent Non inclus 1,5 ml Non stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30058499 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec la plupart des rotors de microcentrifugeuses courants pour une intégration parfaite dans votre flux de travail de laboratoire.
BRAND™ Les microtubes jetables sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des configurations PCR, du stockage d'échantillons et d'autres applications exigeant une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces microtubes offrent des performances exceptionnelles grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation, la fiabilité et l'intégrité des échantillons. Principales caractéristiques :
  • BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifiée exempte d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications sensibles.
  • Options de couvercle :
    • Snap-On Couvercles : Couvercles faciles à ouvrir et à fermeture hermétique, utilisables d’une seule main.
    • Fermetures de couvercle : Protection renforcée contre les ouvertures accidentelles, idéales pour le chauffage d'échantillons.
  • Tailles disponibles : Offert en capacités de 0,5 mL, 1,5 mL et 2,0 mL.
  • Options stériles et non stériles : Choisissez entre les versions stériles ou non stériles en fonction des exigences de votre flux de travail.
  • Autoclavable : Peut être autoclavé à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
  • Conception progressive : Graduations faciles à lire pour une estimation précise du volume.
  • Options de couleur : Disponible en plusieurs couleurs pour une identification simplifiée des échantillons.
  • Haute performance : L'épaisseur uniforme des parois et la grande translucidité du matériau garantissent des résultats constants et reproductibles.
  • Conception pratique : Base conique pour un mélange optimal et une récupération optimale des échantillons. Le joint étanche et hermétique s'ouvre facilement, même avec des gants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ADN, RNase, DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Transparent
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation ou conservation à température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Hauteur (métrique) 41 mm
Nb par paquet 500/Cs
Conditionnement Sachet
Volume (métrique) 1.5 mL
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Type de bouchon Bouchon à pression intégré
Hauteur (impériale) 1,6 in
Forme du fond Conique
FCR max. 20,000 x g
Graduations 0.1 mL
Diamètre (métrique) 11 mm
Forme Cylindrique
Type de produit Microtube à centrifuger