Learn More
1,5-pentaméthylène-1 H-tétrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382917 25 g 25g
11372917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16185.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-95-5
Formule moléculaire C6H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 138.174
Numéro MDL MFCD00005939
Clé InChI CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
CID PubChem 5917
ChEBI CHEBI:34910
Nom IUPAC 6,7,8,9-tétrahydrofurane-5H-tétrazolo[1,5-a]azépine
SMILES C1CCC2=NN=NN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Point de fusion 59°C to 61°C
Point d’ébullition 194°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 135492
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7141
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%