Learn More
1,5-Pentanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,5-Pentanediol is used as a plasticizer in cellulose products and adhesives. It is used as a brake fluid additive. It reacts with 3,4-dihydro-2H-pyran to get 5-tetrahydropyran-2-yloxy-pentan-1-ol. It is also used to prepare polyesters for emulsifying agents and resin intermediates. Further, it is used in ink, toner and colorant products. In addition to this, it is used in brake fluid compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,5-pentanediol est utilisé comme plastifiant dans les produits cellulosiques et les adhésifs. Il est utilisé comme additif de liquide de frein. Il réagit avec le 3,4-dihydro-2H-pyranne pour obtenir le 5-tétrahydropyranne-2-yloxy-pentane-1-ol. Il est également utilisé pour préparer les polyesters pour les agents émulsifiants et les intermédiaires de résine. De plus, il est utilisé dans les encres, les toners et les colorants. De plus, il est utilisé dans les compositions de liquide de frein.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol et à l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants, les chloroformates et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Pentanediol |
| Point de fusion | -16°C |
| Densité | 0.992 |
| Point d’ébullition | 241°C to 242°C |
| Point d’éclair | 129°C (264°F) |
| Formule linéaire | HO(CH2)5OH |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 1560130 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.