Learn More
1,5-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071320 500 g Flacon en verre 500g
10656522 100 g Flacon en verre -
10521571 1 kg Flacon en verre 1kg
11305932 5 kg Baril métallique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10071320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129955000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-29-5
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00002978
Clé InChI ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
CID PubChem 8105
Nom IUPAC pentane-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Pentanediol
Point de fusion -18.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9940g/mL
Point d’ébullition 242.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4510
Quantité 500 g
Beilstein 01,481
Merck Index 15,7229
Gravité spécifique 0.994
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
Viscosité 77 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux