Learn More
1,5-Pentanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Pentanediol |
| CAS | 111-29-5 |
| Formule moléculaire | C5 H12 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2 |
| SMILES | OCCCCCO |
| Nom IUPAC | pentane-1,5-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.15 |
| Poids de la formule | 104.0837 |