Learn More
1,5-pentanedithiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421687 25 g 25g
11411687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25665.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-98-3
Formule moléculaire C5H12S2
Poids moléculaire (g/mol) 136.27
Numéro MDL MFCD00004908
Clé InChI KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
CID PubChem 70236
Nom IUPAC pentane-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Pentanedithiol
Point de fusion -72°C
Densité 1.016
Point d’ébullition 216°C to 218°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5194
Quantité 25 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1732335
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 136.28
Pourcentage de pureté 96%