Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Code produit 30413477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413477 500 mg
30409175 100 mg
30420678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30413477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP227480500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-98-3
Formule moléculaire C5 H12 S2
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Synonyme 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
Nom IUPAC pentane-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Pentanedithiol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Poids de la formule 136.038