Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Code produit 30420678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420678 1 g
30413477 500 mg
30409175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2274801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-98-3
Formule moléculaire C5 H12 S2
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Synonyme 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
Nom IUPAC pentane-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Pentanedithiol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Poids de la formule 136.038