Learn More
1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Code produit 30409839
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409839 10 mg
30415043 50 mg
30419505 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27325010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-00-8
Formule moléculaire C7 H16 O4 S4
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Nom IUPAC 1,5-bis(methylsulfonylsulfanyl)pentane
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H16O4S4/c1-14(8,9)12-6-4-3-5-7-13-15(2,10)11/h3-7H2,1-2H3
Poids de la formule 291.9931