Learn More
1-[5-(Trifluorométhyl)-2-pyridyl]-1,4-diazépane,95+%, Thermo Scientific™
Code produit 10308483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308483 1 g Flacon en verre ambré 1g
10680656 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10308483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00291DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 306934-70-3
Formule moléculaire C11H14F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 245.25
Numéro MDL MFCD00661783
Clé InChI IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
CID PubChem 2760779
Nom IUPAC 1-[5-(trifluorométhyl) pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.25
Pourcentage de pureté 97%