Learn More
1-[5-(Trifluorométhyl)-2-pyridyl]-1,4-diazépane,95+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 245.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |